9-Acétylanthracène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(9-Anthracenyl)acetone, 9-Anthryl methyl ketone, 1-(9-Anthracenyl)ethanone
102440050 102440250
ACRO102440050EA 51.3 EUR InStock
ACRO102440050 ACRO102440250
9-Acétylanthracène 95%
9-Acétylanthracène
Formule: C₁₆H₁₂O
MW: 220,27 g/mol
Point d'ébullition: 374 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001259
Numéro CAS: 784-04-3
EINECS: 212-315-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité