Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
A18105.0E A18105.36
A18105.0EEA 235 EUR InStock
A18105.0E A18105.36
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
CAS No.: 9004-32-4 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1829 MDL No.: MFCD00081472
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Merck Index: 14,1829
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité