Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Fournisseur: Roth Carl
6190.1 6190.2
ROTH6190.1EA 29.9 EUR InStock
ROTH6190.1 ROTH6190.2
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité