Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), solide blanc, haute viscosité, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
217274-250EA 91.6 EUR InStock
217274-250
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), solide blanc, haute viscosité, Millipore®
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Substrate for cellulase
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité