Acide nitrotéréphtalique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
129000250 129001000
ACRO129000250EA 87.4 EUR InStock
ACRO129000250 ACRO129001000
Acide nitrotéréphtalique 99+%
Acide nitrotéréphtalique
Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007141
Numéro CAS: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité