Aspirating pipettes, Costar®
Fournisseur: Corning
Corning® Costar®
612-5122EA 291.34 EUR InStock
612-5122 734-1779 734-1778 612-3720
Aspirating pipettes, Costar®
Pipettes Pipettes d'aspiration
PS pipettes, non graduated, unplugged, sterile.
  • One piece PS construction
  • For aseptically aspirating liquid by using vacuum suction
  • Certified non pyrogenic
Conditionnement: Bulk (1 ml) or individually wrapped (2 and 5 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité