Amidon iodure, papier indicateur, en rouleau
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90754 90755
MANA90754EA 15.6 EUR InStock
MANA90754 MANA90755
Amidon iodure, papier indicateur, en rouleau
Papiers test Papiers indicateurs
The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is especially suited to be dipped into solutions.
  • Colour reaction: White to blue-violet
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité