pH indicator paper, phenolphthalein, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
700-9759EA 21.1 EUR InStock
700-9759
pH indicator paper, phenolphthalein, Whatman™
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Reel phenophthalein standard litmus paper.
  • White paper changes to pink at pH 8,3 and becomes red at pH 10
Used to determine the neutralization point in weak acid/strong alkali reactions.
Conditionnement: Packed as single roll.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité