1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
112440250 112441000
ACRO112440250EA 102 EUR InStock
ACRO112440250 ACRO112441000
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine 98%
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
Formule: C₂H₅N₅
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…208 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005233
Numéro CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 207 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité