Sodium diphénylaminesulfonate-4, pur Indicateur de Zinc, indicateur redox
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(4-anilinobenzènesulfonate) de sodiumN-Phénylsulfanilate de sodium
ACRO222220250EA 281 EUR InStock
ACRO222220250 ACRO222220050
Sodium diphénylaminesulfonate-4, pur Indicateur de Zinc, indicateur redox
Sodium diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271,27 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00036468
Numéro CAS: 6152-67-6
Merck Index: 13,07397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité