Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique), pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
227880250 227881000 227880050 227885000
ACRO227880250EA 86.9 EUR InStock
ACRO227880250 ACRO227881000 ACRO227880050 ACRO227885000
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique), pur, haute pureté colorant biologique
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique)
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃
MW: 323,82 g/mol
Point de fusion: 268…270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001657
Numéro CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité