1,2,4-Triazole-3-ylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
264571000 264570100
ACRO264571000EA 146 EUR InStock
ACRO264571000 ACRO264570100
1,2,4-Triazole-3-ylamine 95%
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…156 °C
Densité: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053362
Numéro CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 156 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité