Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
422251000 422255000
ACRO422251000EA 57.9 EUR InStock
ACRO422251000 ACRO422255000
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 M en solution aqueuse
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Densité: 1.006 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red Liquid
Concentration 0.024 to 0.026 M (w/v in water)
Suitability (for use as ind. for Fe) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité