Sodium diphénylaminesulfonate-4 ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(4-anilinobenzènesulfonate) de sodiumN-Phénylsulfanilate de sodium
41714.04EA 51.6 EUR InStock
41714.04 41714.09 41714.18
Sodium diphénylaminesulfonate-4 ACS
Sodium diphénylaminesulfonate-4
Redox indicator
Formule: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036468
Numéro CAS: 6152-67-6
Merck Index: 13,07397
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité