Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
A10584.22 A10584.14 A10584.06
A10584.22EA 532 EUR InStock
A10584.22 A10584.14 A10584.06
Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium ≥97%
Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium
Purity: 97% CAS No.: 606-55-3 Molecular Formula: C12H14IN Formula Weight: 299.16 Melting Point: 231° dec. MDL No.: MFCD00031829
Formule: C₁₂H₁₄IN
MW: 299,15 g/mol
Point de fusion: 231 °C (dec.)
Densité: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031829
Numéro CAS: 606-55-3
EINECS: 210-120-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité