1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13120.06 A13120.14 A13120.22
A13120.06EA 31 EUR InStock
A13120.06 A13120.14 A13120.22
1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
1,2,4-Triazole-3-thiol
Purity: 98% CAS No.: 3179-31-5 Molecular Formula: C2H3N3S Formula Weight: 101.13 Melting Point: 217-224° Beilstein Reference: 107731
Formule: C₂H₃N₃S
Point de fusion: 217…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005229
Numéro CAS: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité