1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22775.06 B22775.14 B22775.22
B22775.06EA 35.1 EUR InStock
B22775.06 B22775.14 B22775.22
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine ≥98%
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
Purity: 98+% CAS No.: 1455-77-2 Molecular Formula: C2H5N5 Formula Weight: 99.10 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 112467
Formule: C₂H₅N₅
MW: 99,1 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005233
Numéro CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité