6-Bromo-2-méthylquinoléine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27447.14 H27447.06
H27447.14EA 221 EUR InStock
H27447.14 H27447.06
6-Bromo-2-méthylquinoléine ≥97%
6-Bromo-2-méthylquinoléine
Purity: 97% CAS No.: 877-42-9 Molecular Formula: C10H8BrN Formula Weight: 222.08 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00079724
Formule: C₁₀H₈BrN
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079724
Numéro CAS: 877-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité