Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de méthylthymol, sel de sodium

Fournisseur: Thermo Scientific

L09381.06EA 73.6 EUR InStock
L09381.06
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Bleu de méthylthymol, sel de sodium


Formule: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148905
Numéro CAS: 1945-77-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité