6-Bromo-2-méthylquinoléine
002521-1G 002521-5G 002521-25G
FLUO002521-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002521-1G FLUO002521-5G FLUO002521-25G
6-Bromo-2-méthylquinoléine
6-Bromo-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079724
Numéro CAS: 877-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité