7-Chloro-2-méthylquinoleine
Synonyms: 7-Chloro-2-methylquinoline
002536-5G 002536-25G
FLUO002536-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002536-5G FLUO002536-25G
7-Chloro-2-méthylquinoleine
7-Chloro-2-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075436
Numéro CAS: 4965-33-7
EINECS: 440-600-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité