4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
007475-1G 007475-5G
FLUO007475-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007475-1G FLUO007475-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052338
Numéro CAS: 394-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité