Sodium diphénylaminesulfonate-4, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Bis(4-anilinobenzènesulfonate) de sodiumN-Phénylsulfanilate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.03590.0010EA 300 EUR InStock
1.03590.0010
Sodium diphénylaminesulfonate-4, Millipore®
Sodium diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036468
Numéro CAS: 6152-67-6
Merck Index: 13,07397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 271.26 g/mol
Bulk Density 160 kg/m3
pH 5.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité