Trifluoro(méthanol)bore 20% dans le methanol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
8.01663.0100EA 33.8 EUR InStock
8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
Trifluoro(méthanol)bore 20% dans le methanol, Sigma-Aldrich®
Trifluoro(méthanol)bore
Formule: CH₄BF₃O
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 5.5 %(V) Methanol
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité