1,2,4-Triazole, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
8.08388.0025EA 52.1 EUR InStock
8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
1,2,4-Triazole, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazole
Formule: C₂H₃N₃
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: 1.394 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00005228
Numéro CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 547 g/l (22 °C)
Melting Point 119 - 122 °C
Molar Mass 69.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 259 - 261 °C (1013 hPa)
Density 1.15 g/cm3 (130 °C)
pH 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité