Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.21935.0050EA 177 EUR InStock
8.21935.9999 8.21935.0050
Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium, Sigma-Aldrich®
Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium


Formule: C₁₂H₁₄IN
MW: 299,15 g/mol
Point de fusion: 234 °C
Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00031829
Numéro CAS: 606-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 250 g/l (20 °C)
Molar Mass 299.15 g/mol
Synonyms N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Hill Formula C12H14IN


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité