Sodium diphénylaminesulfonate-4
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Bis(4-anilinobenzènesulfonate) de sodiumN-Phénylsulfanilate de sodium
MOLE34781230-5GEA 0 EUR InStock
MOLE34781230-5G
Sodium diphénylaminesulfonate-4
Sodium diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036468
Numéro CAS: 6152-67-6
Merck Index: 13,07397
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité