Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine

Fournisseur: Molekula

MOLEM32317666EA 0 EUR InStock
MOLEM32317666
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine


Formule: C₂H₅N₅
MW: 99,1 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00005233
Numéro CAS: 1455-77-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité