1,2,4-Triazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,2,4-1H-Triazole
MOLEM60612820EA 0 EUR InStock
MOLEM60612820
1,2,4-Triazole
1,2,4-Triazole
Formule: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00005228
Numéro CAS: 288-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité