Murexide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-(2,4,6-Trioxoperhydropyrimidine-5-ylideneamino)barbiturate d'ammonium
MOLEM78680857EA 0 EUR InStock
MOLEM78680857
Murexide
Murexide
Formule: C₈H₈N₆O₆
MW: 284,19 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00012777
Numéro CAS: 3051-09-0
Merck Index: 13,06330
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité