Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sulfate de tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)fer
ROTHT132.1EA 48.9 EUR InStock
ROTHT132.1
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 mol/l en solution aqueuse
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité