Trifluoro(méthanol)bore 10% dans le methanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
15716-100MLEA 61.8 EUR InStock
15716-100ML 15716-10ML 15716-1ML 15716-1L 15716-250ML
Trifluoro(méthanol)bore 10% dans le methanol, Supelco®
Trifluoro(méthanol)bore
Formule: CH₄BF₃O
MW: 99,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 373-57-9
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité