Colonnes de chromatographie par exclusion de taille, série OHpak SB
Fournisseur: Resonac
F6429105 F6709430 F6429102 F6429101 F6429103 F6429104 F6429100 F6429106 F6429108 F6709431
554-1747EA 1809 EUR InStock
554-1747 554-1754 554-1750 554-1751 554-1749 554-1748 554-1752 554-1746 554-1745 554-1753
Colonnes de chromatographie par exclusion de taille, série OHpak SB
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes SB-800 HQ sont des colonnes SEC à base de polyhydroxyméthacrylate pour l'analyse de la distribution du poids moléculaire des polymères solubles dans l'eau. Le solvant peut être remplacé par du DMF (sauf pour les colonnes SB-802 HQ et SB-807 HQ), ce qui permet l'analyse de polymères polaires.
  • Colonnes de chromatographie d'exclusion de taille (GFC) à base de polymère pour systèmes aqueux
  • Permet une utilisation avec une large plage de poids moléculaires
  • SB-807 HQ avec une limite d'exclusion de 500 000 000, disponible pour l'analyse des macromolécules
* Valeur estimée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité