UltraClear® pour histologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3905.9010PEEA 96.5 EUR InStock
3905.9010PE 3905.5000PE 3905.2500PE 3905.9200
UltraClear® pour histologie, J.T.Baker®
UltraClear®
Clearing agent for use in Histology and Cytology.
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 292-459-0
ONU: 3295
ADR: 3,III
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance passes test
Aromates (as Xylene) max. 60 ppm
Solubility in Ethanol passes test
Solubility in Xylene passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité