Multidishes, poly-D-lysine coated, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
152035 152025
735-0227EA 647 EUR InStock
735-0227 NUNC152025
Multidishes, poly-D-lysine coated, Nunc™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
PS, with lid. Useful in all areas of cell culture.
  • Raised well rims to lower risk of contamination
  • Excellent optical quality
  • Nunclon™Δ certified surface treatment
Ideal for culturing finicky cells that do not attach to the regular cell culture-treated surfaces.
Informations de commande: Dishes come packed in sleeves of five.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité