Adaptateurs, mâles, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
ST51/13 ST52/13 ST54/13 ST54/24 ST53/13 ST51/18 ST53/18 ST53/24 ST52/18 ST52/24 ST54/18
201-0219EA 65.4 EUR InStock
201-0219 201-0220 201-0698 201-0699 201-0697 201-0696 201-0252 201-0227 201-0225 201-0226 201-0228
Adaptateurs, mâles, Quickfit®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
PYREX®, verre borosilicaté, transparents.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Joint fileté complet avec bouchon en plastique, bague en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE. Parfaitement adapté à la fixation des thermomètres, tubes d'admission des gaz, etc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité