L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Adaptateurs, pont réfrigérant, récupération, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
SH1/44 SH1/11 SH1/22 SH1/23 SH1/33
201-8163EA 47.4 EUR InStock
201-8163 201-3046 201-3047 201-3048 BIBBSH1/33
Adaptateurs, pont réfrigérant, récupération, Quickfit®
Composants de distillation Têtes de distillation
PYREX®, verre borosilicaté
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Fournit une conduite de vapeur simple entre les flacons et les condenseurs pour distillation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité