Multiple adapters, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Quickfit®
201-8574EA 93.7 EUR InStock
201-8574 201-8573 201-8572 201-8571
Multiple adapters, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs multiples
PYREX®, borosilicate glass, straight.
  • Both sockets are the same size
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité