Adapters, bends
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05020001 05020002 05020003 05020004
271-2201EA 19.7 EUR InStock
271-2201 LENZ05020002 201-1175 271-2202
Adapters, bends
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Inclined at an angle of 75°. With two standard ground cones.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité