Adaptateurs, récepteur, vide, droit ou incliné
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05272001 05272002 05272003 05272004 05275001 05275002 05275003 05275004
201-2411EA 28 EUR InStock
201-2411 201-0368 201-0369 201-2412 201-2416 201-0370 201-0371 201-2417
Adaptateurs, récepteur, vide, droit ou incliné
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Cône de rodage standard et une prise avec système anti-goutte point et connecteur de tuyaux à vide en verre. Disponibles en version droite ou à angle de 105°.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité