L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Récepteurs-adaptateurs de distillation courbés
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05265001 05265002 05265003 05265004
LENZ05265001EA 21.3 EUR InStock
LENZ05265001 201-3109 LENZ05265003 201-3110
Récepteurs-adaptateurs de distillation courbés
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
En verre DURAN® clair
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec noyau et douille. Courbés à 105°. Noyau avec tête compte-gouttes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité