Adapters, receiver, vacuum, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
RA3/22/SC RA3/44/SC RA3/11/SC RA3/23/SC RA3/33/SC
201-8160EA 82.3 EUR InStock
201-8160 201-0599 201-0597 BIBBRA3/23/SC 201-0598
Adapters, receiver, vacuum, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PYREX®, borosilicate glass, bent.
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screw thread connector
Adapter with a side arm for connection to a vacuum supply.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité