Adapters, delivery, with vent, QUICKFIT®
Fournisseur: SciLabware
RA2/11 RA2/22
271-0008EA 47.6 EUR InStock
271-0008 271-0009
Adapters, delivery, with vent, QUICKFIT®
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PYREX®, borosilicate glass, bend.
  • Avoids the problems of 'closed systems'
With a side arm for venting purposes, not for connection to a vacuum source. For adapters with vacuum connection, see 201-8653.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité