Vaporisateur d'air comprimé
Fournisseur: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
100093 100545 100094
291-1201EA 37.9 EUR InStock
291-1201 HMIN100545 HMIN100094
Vaporisateur d'air comprimé
Aérosols
For the quick and easy removal of dust and small amounts of dirt in hard to reach places. For use in medical engineering, metrology, microscopy, precision engineering and in the fields of photography and optics.
  • Includes slip-on capillary tubes (15 cm long) for highly precise spraying
  • Powerful, dry jet of air that is free from oil
  • Non flammable, does not contain any CFCs
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité