L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Film pour chimiluminescence, Kodak BioMax® Light
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH
1538966 1917012 8689358 8761520
730-3211EA 0 EUR InStock
730-3211 730-3226 730-3238 730-3244
Film pour chimiluminescence, Kodak BioMax® Light
Films autoradiographiques Films
BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Light produces the highest signal-to-noise ratio of any Kodak film for detection of chemiluminescence. This film performs well with all brands of chemiluminescent kits. BioMax® Light film is suitable for direct and intensifying screen exposures with commonly used isotopes, though it provides lower sensitivity resulting in longer exposure times compared to BioMax® MS, and X-OMAT AR films for radioisotope detection.
  • Suitable for both manual and
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité