Sachets, fermeture à glissière, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6255-0406 6255-0508 6255-0613 6255-0913 6255-0918
216-8121EA 38.8 EUR InStock
216-8121 216-8122 216-8123 216-8124 216-8125
Sachets, fermeture à glissière, Nalgene®
Sachets Sachets d'échantillonnage
Idéales pour les petits articles de laboratoire, les échantillons de botanique et autres. Non recommandées pour stocker les liquides.
PE-BD, 101 µm.
  • Solide, transparente et étanche
  • La fermeture à glissière à usage intensif scelle le contenu
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité