Sachets de stérilisation thermosoudés
Fournisseur: SÜDPACK MEDICA
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 20.3 EUR InStock
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Sachets de stérilisation thermosoudés
Sachets Poches de stérilisation
Sachets de stérilisation thermosoudés avec une face papier (60 g/m²) et une face plastique transparente PET/PP pré-assemblée.
  • Double affichage de stérilisation pour l'autoclave et l'oxyde d'éthylène
  • Joint soudé
  • Disponible dans différentes tailles
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité