Poches et rouleaux de sachets pour la stérilisation
Fournisseur: SÜDPACK MEDICA
7600138 7600140 7600056 7600136
129-1403EA 76 EUR InStock
129-1403 129-1400 129-1419 129-1433
Poches et rouleaux de sachets pour la stérilisation
Sachets Poches de stérilisation
Sachets et poches à base de polyamide pour toutes les applications de stérilisation en chaleur sèche. Réalisés à partir de deux feuilles de plastique pré-assemblées avec affichage de stérilisation.
  • Non séparables
  • Disponibles en différentes versions en fonction de la taille
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité