Sterilin™ Biohazard Bags
Fournisseur: STERILIN
509LHT 510LHT 510HT 511HT
129-0600EA 257 EUR InStock
129-0600 129-0602 129-0601 129-0603
Sterilin™ Biohazard Bags
Sachets Sacs à déchets
Sterilin autoclave bags are strong disposable bags with blue biohazard printing specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • HDPE bags are suitable for sterilisation at 121 °C
  • Polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135 °C
  • Specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators
  • Convenient tissue box cartons dispense bags individually
  • Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité