Bags for clinical waste, Cliniclave
Fournisseur: Alpha Packaging
Cliniclave
129-0416EA 156 EUR InStock
129-0416 129-0415
Bags for clinical waste, Cliniclave
Sachets Sacs à déchets
Bags in tough PP, film, thickness: 50 µm, clear with blue lettering.
  • Laisse passer l'oxyde d'éthylène et autoclavable à 134 °C pendant 3,5 minutes à 32 psi
  • Avec symbole Biohazard
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité